Tisk…
α-Bromo-2,3-dichlorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: alpha-Bromo-2,3-dichlorotoluene, 2,3-Dichlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2,3-dichlorobenzene
OR16672-25G
APOSOR16672-25GEA 4700 CZK
APOSOR16672-25G
α-Bromo-2,3-dichlorotoluene 98%
α-Bromo-2,3-dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Bod varu: 140…144 °C/31mmHg
Bod tání: 29…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701317
CAS číslo: 57915-78-3
UN: 3261
ADR: 8,II