1,11-Undecanedioic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR16665-100G
OR16665-25G
APOSOR16665-100GEA
1450
CZK
APOSOR16665-100G
APOSOR16665-25G
1,11-Undecanedioic acid
1,11-Undecanedioic acid
Vzorec:
C₁₁H₂₀O₄ Bod tání: 108…111 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004444 CAS číslo: 1852-04-6 |