6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
OR1666-5G
APOSOR1666-5GEA
2730
CZK
APOSOR1666-5G
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 95%
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₉NO MW: 159,19 g/mol Bod tání: 185…189 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00049347 CAS číslo: 4771-49-7 |