1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR16636-1G
OR16636-5G
OR16636-25G
APOSOR16636-1GEA
622
CZK
APOSOR16636-1G
APOSOR16636-5G
APOSOR16636-25G
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester 97%
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
Vzorec:
C₁₈H₂₈B₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09864185 CAS číslo: 196212-27-8 |