Tisk…
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR16635-1G OR16635-5G
APOSOR16635-1GEA 695 CZK
APOSOR16635-1G APOSOR16635-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BO₄
Bod tání: 54…55 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05663890
CAS číslo: 517874-21-4