Tisk…
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16634-1G OR16634-5G
APOSOR16634-1GEA 0 CZK
APOSOR16634-1G APOSOR16634-5G
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₇BN₂O₂
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06795650
CAS číslo: 747413-21-4