Tisk…
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR16622-10G OR16622-25G
APOSOR16622-10GEA 1540 CZK
APOSOR16622-10G APOSOR16622-25G
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116220
CAS číslo: 141699-59-4