Tisk…
4-Amino-2-methoxypyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxypyrimidin-4-amine
OR16620-1G OR16620-5G
APOSOR16620-1GEA 827 CZK
APOSOR16620-1G APOSOR16620-5G
4-Amino-2-methoxypyrimidine 97%
4-Amino-2-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₇N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128201
CAS číslo: 3289-47-2