Tisk…
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1662-1G OR1662-5G OR1662-25G
APOSOR1662-1GEA 827 CZK
APOSOR1662-1G APOSOR1662-5G APOSOR1662-25G
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde
Vzorec: C₉H₆BrNO
MW: 224.06 g/mol
Bod tání: 179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864695
CAS číslo: 98600-34-1