Tisk…
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16617-250MG OR16617-1G
APOSOR16617-250MGEA 3740 CZK
APOSOR16617-250MG APOSOR16617-1G
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylicacid hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₃ClN₂O₄
Bod tání: 154…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08277061
CAS číslo: 944450-97-9