Tisk…
(3-Morpholinophenyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16605-1G OR16605-250MG
APOSOR16605-1GEA 3970 CZK
APOSOR16605-1G APOSOR16605-250MG
(3-Morpholinophenyl)methanol 97%
(3-Morpholinophenyl)methanol
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Bod tání: 51…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772812
CAS číslo: 145127-38-4