Tisk…
1-Boc-4-bromo-3-formylindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Boc-4-Bromo-3-formylindole, 4-Bromo-1H-indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected
OR1660-1G OR1660-5G OR1660-10G
APOSOR1660-1GEA 827 CZK
APOSOR1660-1G APOSOR1660-5G APOSOR1660-10G
1-Boc-4-bromo-3-formylindole 98%
1-Boc-4-bromo-3-formylindole
Vzorec: C₁₄H₁₄BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864694
CAS číslo: 303041-88-5