Tisk…
Glycolaldehyde diethyl acetal
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16597-100G OR16597-25G OR16597-5G
APOSOR16597-100GEA 8500 CZK
APOSOR16597-100G APOSOR16597-25G APOSOR16597-5G
Glycolaldehyde diethyl acetal
Glycolaldehyde diethyl acetal
Vzorec: HOCH₂CH(OCH₂CH₃)₂
Bod varu: 166…167 °C
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051486
CAS číslo: 621-63-6
EINECS: 210-697-5