Tisk…
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-chloropicolinic acid
OR16596-1G OR16596-5G OR16596-10G
APOSOR16596-1GEA 622 CZK
APOSOR16596-1G APOSOR16596-5G APOSOR16596-10G
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827551
CAS číslo: 1189513-50-5