Tisk…
2-Iodobenzenesulphonic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR16595-1G OR16595-5G OR16595-25G
APOSOR16595-1GEA 827 CZK
APOSOR16595-1G APOSOR16595-5G APOSOR16595-25G
2-Iodobenzenesulphonic acid 98%
2-Iodobenzenesulphonic acid
Vzorec: C₆H₅IO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01860232
CAS číslo: 63059-25-6
UN: 3261
ADR: 8,III