Benzylamin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR16591-1KG
OR16591-250G
OR16591-5KG
APOSOR16591-1KGEA
2480
CZK
APOSOR16591-1KG
APOSOR16591-250G
APOSOR16591-5KG
Benzylamin 98%
Benzylamin
Vzorec:
(C₆H₅)CH₂NH₂ Bod varu: 183…185 °C Bod tání: 10 °C Hustota: 0,981 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008106 CAS číslo: 100-46-9 EINECS: 202-854-1 UN: 2735 ADR: 8,III |