Tisk…
5-Cyanoindole-3-carboxyaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1658-1G OR1658-5G OR1658-10G
APOSOR1658-1GEA 622 CZK
APOSOR1658-1G APOSOR1658-5G APOSOR1658-10G
5-Cyanoindole-3-carboxyaldehyde 97%
5-Cyanoindole-3-carboxyaldehyde
Vzorec: C10H6N2O
Bod tání: 248…253 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01719101
CAS číslo: 17380-18-6