Tisk…
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR16566-1G OR16566-250MG OR16566-100MG
APOSOR16566-1GEA 8570 CZK
APOSOR16566-1G APOSOR16566-250MG APOSOR16566-100MG
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₅H₇ClO₂
Bod varu: 75…76 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656696
CAS číslo: 69595-02-4
UN: 3265
ADR: 8,II