Tisk…
Benzofuran-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16562-1G OR16562-250MG
APOSOR16562-1GEA 3970 CZK
APOSOR16562-1G APOSOR16562-250MG
Benzofuran-3-carboxylic acid 97%
Benzofuran-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,1400 g/mol
Bod tání: 163…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01006722
CAS číslo: 26537-68-8