1-Boc-4-bromoindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Boc-4-Bromoindole, 4-Bromo-1H-indole, N-BOC protected
OR1655-1G
OR1655-500MG
APOSOR1655-1GEA
1040
CZK
APOSOR1655-1G
APOSOR1655-500MG
1-Boc-4-bromoindole 95%
1-Boc-4-bromoindole
Vzorec:
C₁₃H₁₄BrNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04117874 CAS číslo: 676448-17-2 |