Tisk…
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16520-1G OR16520-250MG OR16520-5G
APOSOR16520-1GEA 1700 CZK
APOSOR16520-1G APOSOR16520-250MG APOSOR16520-5G
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman 99%
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12028565
CAS číslo: 1002727-88-9