Tisk…
1-Tritylimidazole-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Trityl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
OR1652-250MG
APOSOR1652-250MGEA 992 CZK
APOSOR1652-250MG
1-Tritylimidazole-2-carbaldehyde
1-Tritylimidazole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₂₃H₁₈N₂O
MW: 338,400 g/mol
Bod tání: 189…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03453110
CAS číslo: 67478-50-6