Tisk…
Kyselina 2-etylkaprová
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16495-2.5L OR16495-1L
APOSOR16495-2.5LEA 5200 CZK
APOSOR16495-2.5L APOSOR16495-1L
Kyselina 2-etylkaprová
Kyselina 2-etylkaprová
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Bod varu: 228 °C/760mmHg
Bod tání: –59 °C
Hustota: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002675
CAS číslo: 149-57-5