Tisk…
1,5-Dibromonaphthalene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16492-1G OR16492-5G
APOSOR16492-1GEA 827 CZK
APOSOR16492-1G APOSOR16492-5G
1,5-Dibromonaphthalene 98%
1,5-Dibromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
MW: 285.9600 g/mol
Bod tání: 130…130.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00089984
CAS číslo: 7351-74-8