Tisk…
Sodium octyl sulphate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
OR16472-25G
APOSOR16472-25GEA 4200 CZK
APOSOR16472-25G
Sodium octyl sulphate 99%
Sodium octyl sulphate
Vzorec: C₈H₁₇NaO₄S
MW: 232,28 g/mol
Bod tání: 210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007470
CAS číslo: 142-31-4