Tisk…
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1'-Bis(di-t-butylphosphino)ferrocene, 1,1'-Bis[bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ferrocene, DTBPF
OR16471-5G OR16471-10G OR16471-1G
APOSOR16471-5GEA 744 CZK
APOSOR16471-5G APOSOR16471-10G APOSOR16471-1G
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene 98%
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene
Vzorec: C₂₆H₄₄FeP₂
Bod tání: 73…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01630818
CAS číslo: 84680-95-5