2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1647-10G
OR1647-5G
APOSOR1647-10GEA
4570
CZK
APOSOR1647-10G
APOSOR1647-5G
2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₂H₁₅NO MW: 189,2500 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03419311 CAS číslo: 34595-26-1 |