Tisk…
N-Methyl-2-phenylacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16469-1G OR16469-5G
APOSOR16469-1GEA 2070 CZK
APOSOR16469-1G APOSOR16469-5G
N-Methyl-2-phenylacetamide
N-Methyl-2-phenylacetamide
Vzorec: C₉H₁₁NO
Bod varu: 330,3 °C
Bod tání: 53…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051354
CAS číslo: 6830-82-6