Tisk…
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16462-500MG
APOSOR16462-500MGEA 3310 CZK
APOSOR16462-500MG
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Vzorec: C₉H₁₃N₃
Bod tání: 115…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846194
CAS číslo: 269726-49-0