Tisk…
4-Amino-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Aminopyrazole, 1H-Pyrazol-4-amine
OR16453-10G OR16453-1G OR16453-5G
APOSOR16453-10GEA 3770 CZK
APOSOR16453-10G APOSOR16453-1G APOSOR16453-5G
4-Amino-1H-pyrazole
4-Amino-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₅N₃
MW: 83,09 g/mol
Bod tání: 72…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01693729
CAS číslo: 28466-26-4