Tisk…
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16452-1G OR16452-5G OR16452-25G
APOSOR16452-1GEA 622 CZK
APOSOR16452-1G APOSOR16452-5G APOSOR16452-25G
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₃
Bod varu: 140…141 °C/15mmHg
Hustota: 1,214 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075173
CAS číslo: 89364-31-8