Tisk…
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16451-1G OR16451-5G
APOSOR16451-1GEA 622 CZK
APOSOR16451-1G APOSOR16451-5G
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆O₂S
Bod tání: 115…117 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01859891
CAS číslo: 1918-78-1