Tisk…
5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR16449-1G OR16449-100MG OR16449-250MG OR16449-500MG
APOSOR16449-1GEA 10420 CZK
APOSOR16449-1G APOSOR16449-100MG APOSOR16449-250MG APOSOR16449-500MG
5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06496471
CAS číslo: 278803-20-6