6-Amino-2-methylnicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR16448-1G
OR16448-100MG
OR16448-250MG
OR16448-500MG
OR16448-2.5G
APOSOR16448-1GEA
12300
CZK
APOSOR16448-1G
APOSOR16448-100MG
APOSOR16448-250MG
APOSOR16448-500MG
APOSOR16448-2.5G
6-Amino-2-methylnicotinic acid
6-Amino-2-methylnicotinic acid
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258839 CAS číslo: 680208-82-6 |