2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR16444-1G
OR16444-5G
APOSOR16444-1GEA
1620
CZK
APOSOR16444-1G
APOSOR16444-5G
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid
Vzorec:
C₆H₅NO₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11100199 CAS číslo: 390360-97-1 |