Tisk…
2-Piperidinonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16443-1G OR16443-250MG OR16443-500MG
APOSOR16443-1GEA 2610 CZK
APOSOR16443-1G APOSOR16443-250MG APOSOR16443-500MG
2-Piperidinonicotinic acid
2-Piperidinonicotinic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₂
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181988
CAS číslo: 78253-61-9