Tisk…
4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16442-1G OR16442-5G OR16442-25G
APOSOR16442-1GEA 1410 CZK
APOSOR16442-1G APOSOR16442-5G APOSOR16442-25G
4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%
4-Bromo-1H-benzoimidazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197.0320 g/mol
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09754164
CAS číslo: 83741-35-9