3-Methoxypicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
OR16441-1G
OR16441-250MG
APOSOR16441-1GEA
2940
CZK
APOSOR16441-1G
APOSOR16441-250MG
3-Methoxypicolinic acid
3-Methoxypicolinic acid
Vzorec:
C₇H₇NO₃ MW: 153,1354 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07367569 CAS číslo: 16478-52-7 |