Tisk…

1-Chloroethyl chloroformate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR16433-100G OR16433-25G OR16433-500G
APOSOR16433-100GEA 1870 CZK
APOSOR16433-100G APOSOR16433-25G APOSOR16433-500G
1-Chloroethyl chloroformate 98%
1-Chloroethyl chloroformate
Vzorec: C₃H₄Cl₂O₂
Bod varu: 118…121 °C
Bod tání: –65 °C
Hustota: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000647
CAS číslo: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1+3+8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR