Acetylaceton
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
ACAC, 2,4-Pentanedione
OR16430-2.5L
OR16430-500ML
APOSOR16430-2.5LEA
0
CZK
APOSOR16430-2.5L
APOSOR16430-500ML
Acetylaceton
Acetylacetone
Vzorec:
CH₃COCH₂COCH₃ MW: 100,12 g/mol Bod varu: 140…141 °C Bod tání: –23 °C Hustota: 0,975 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 38 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008787 CAS číslo: 123-54-6 EINECS: 204-634-0 UN: 2310 ADR: 3+6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...