Tisk…
Tetrabutylammonium nitrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR16429-100G OR16429-500G
APOSOR16429-100GEA 5960 CZK
APOSOR16429-100G APOSOR16429-500G
Tetrabutylammonium nitrate
Tetrabutylammonium nitrate
Vzorec: C₁₆H₃₆N₂O₃
Bod tání: 116…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043202
CAS číslo: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1,III