Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chloro-N-methylbenzylamine
OR16428-5G
APOSOR16428-5GEA 1700 CZK
APOSOR16428-5G
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Vzorec: C₈H₁₀ClN
MW: 155,6247 g/mol
Bod varu: 77…78 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018749
CAS číslo: 104-11-0
EINECS: 201-175-3
UN: 3265
ADR: 8,III