Tisk…
1,2-Dichloro-2-methylpropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Dichloroisobutane
OR16427-25G OR16427-5G
APOSOR16427-25GEA 18620 CZK
APOSOR16427-25G APOSOR16427-5G
1,2-Dichloro-2-methylpropane 97%
1,2-Dichloro-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₈Cl₂
MW: 127,01 g/mol
Bod varu: 105…106 °C
Hustota: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00000817
CAS číslo: 594-37-6
EINECS: 209-837-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II