Tisk…

3-Chloro-2-methylpropene

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR16423-250G OR16423-1KG
APOSOR16423-250GEA 0 CZK
APOSOR16423-250G APOSOR16423-1KG
3-Chloro-2-methylpropene
3-Chloro-2-methylpropene
Vzorec: C₄H₇Cl
MW: 90.55
Bod varu: 71…72 °C
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0.93
Bod vzplanutí: –10 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000953
CAS číslo: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02167

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR