Tisk…
5-Methoxynicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16421-1G OR16421-250MG
APOSOR16421-1GEA 827 CZK
APOSOR16421-1G APOSOR16421-250MG
5-Methoxynicotinic acid
5-Methoxynicotinic acid
Vzorec: C7H7NO3
Bod tání: 127…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01603648
CAS číslo: 20826-03-3