Tisk…
Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16416-1G OR16416-250MG OR16416-5G
APOSOR16416-1GEA 2280 CZK
APOSOR16416-1G APOSOR16416-250MG APOSOR16416-5G
Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Vzorec: C₁₁H₂₁ClN₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03787929
CAS číslo: 334999-32-5