Tisk…
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR16415-25G OR16415-5G
APOSOR16415-25GEA 1160 CZK
APOSOR16415-25G APOSOR16415-5G
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Bod tání: 107…114 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00057827
CAS číslo: 68858-21-9