Tisk…

2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR16412-100G OR16412-25G OR16412-500G
APOSOR16412-100GEA 3310 CZK
APOSOR16412-100G APOSOR16412-25G APOSOR16412-500G
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 95%
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Vzorec: C₃H₂Cl₄O₂
MW: 211.86
Bod varu: 171…172 °C
Bod tání: 0…2 °C
Hustota: 1.53
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000810
CAS číslo: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1+8 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR