Tisk…
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16411-100G OR16411-25G
APOSOR16411-100GEA 11870 CZK
APOSOR16411-100G APOSOR16411-25G
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167.17 g/mol
Bod varu: 267 °C
Bod tání: 2 °C
Hustota: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007192
CAS číslo: 15121-84-3
EINECS: 239-178-1