Tisk…
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Diethylamino)phenylboronic Acid Pinacol Ester, 2-[4-(Diethylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR16404-1G OR16404-250MG OR16404-5G
APOSOR16404-1GEA 6220 CZK
APOSOR16404-1G APOSOR16404-250MG APOSOR16404-5G
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline 98%
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Vzorec: C₁₆H₂₆BNO₂
MW: 275,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10000956
CAS číslo: 920304-57-0